Drukuj
2-Metylohydrochinon
Uwaga
ROTH4787.2EA 0 PLN
ROTH4787.2 ROTH4787.1
2-Metylohydrochinon
2-Metylohydrochinon
Formuła: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002345
Numer CAS: 95-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-443-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III