Drukuj
zieleń bromokrezolowa, proszek wskaznik pH
Dostawca: VWR Chemicals
200125BEA 1242 PLN
200125B
zieleń bromokrezolowa, proszek wskaznik pH
zieleń bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Temp. topnienia: 217…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005874
Numer CAS: 76-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-972-8
Klasyfikacja Merck : 13,01370
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Transition range pH 3.8 - 5.4 Yellowish green to blue
Appearance of solution Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 3.00 %
Conforms to ACS Passes test