Drukuj
czerwień chlorofenolowa, czysty indicator grade
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO190040500EA 1280 PLN
ACRO190040500 ACRO190040100
czerwień chlorofenolowa, czysty indicator grade
czerwień chlorofenolowa
Formuła: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Temp. topnienia: 261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005877
Numer CAS: 4430-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-619-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (110°C)
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear brown-yellow to dark orange
UV Lambda max 572 to 576 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1000 (at Lambda max) On dried substance
Visual transition interval from pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)