Drukuj

Trifenylometan do syntezy, Sigma-Aldrich®


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21195.0250EA 886 PLN
8.21195.9999 8.21195.0250
Trifenylometan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Trifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₆
MW: 244,34 g/mol
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…92 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004763
Numer CAS: 519-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-275-0
Klasyfikacja Merck : 12,09871

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 90 - 92 °C
Molar Mass 244.33 g/mol
Boiling Point 190 - 215 °C (13 hPa)
Synonyms Tritan
Hill Formula C19H16
Chemical Formula (C6H5)3CH

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR