Drukuj
α,α'-Dichloro-m-ksylen
Dostawca: Molekula
MOLE32404482-100GEA 1950 PLN
MOLE32404482-100G
α,α'-Dichloro-m-ksylen
α,α'-Dichloro-m-ksylen
Formuła: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000912
Numer CAS: 626-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-932-1
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II