Drukuj
2-Jodo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL596795-5GEA 423 PLN
SIAL596795-5G
2-Jodo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
2-Jodo-m-ksylen
Formuła: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11,2 °C
Gęstość: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00019012
Numer CAS: 608-28-6