Drukuj
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL376930-1GEA 325 PLN
SIAL376930-1G SIAL376930-5G
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Formuła: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Temp. Wrzenia: 117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2485 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008882
Numer CAS: 28178-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 248-885-4
Jednostka: 3382
ADR: 6.1,I