Drukuj
p-Terfenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL86470-50GEA 407 PLN
SIAL86470-50G
p-Terfenyl, Sigma-Aldrich®
p-Terfenyl
Formuła: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Temp. Wrzenia: 383 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…211 °C
Gęstość: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003061
Numer CAS: 92-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-205-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III