Drukuj
4-Chromanon ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A11242.14EA 1190 PLN
A11242.14 A11242.06 A11242.22
4-Chromanon ≥98%
4-Chromanon
Formuła: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 127…128 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 36…40 °C
Gęstość: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006840
Numer CAS: 491-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-736-3