Drukuj
p-Benzochinon ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chinon1,4-Benzochinon
27346.291EA 0 PLN
27346.291
p-Benzochinon ≥98%, TECHNICAL
p-Benzochinon
Formuła: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…114 °C
Gęstość: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001591
Numer CAS: 106-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-405-2
Jednostka: 2587
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08259
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/87/2296987.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %