Drukuj
fluoresceina, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
6539.1000EA 2870 PLN
6539.1000
fluoresceina, TECHNICAL
fluoresceina
Formuła: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332,31 g/mol
Temp. topnienia: 314…316 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005050
Numer CAS: 2321-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-031-8
Klasyfikacja Merck : 13,04185
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/40/2375740.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ignition residue (SO4) Max. 2 %
Loss on drying (100-105°C) Max. 1 %