Drukuj
Wodorotlenek potasu
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
CAYM760115-1EA 115 PLN
CAYM760115-1
Wodorotlenek potasu
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806