Drukuj
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu, TECHNICAL
Niebezpieczeństwo
26749.081EA 1440 PLN
26749.081
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu, TECHNICAL
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu
Formuła: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011389
Numer CAS: 16921-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-979-3
Jednostka: 3290
ADR: 6.1 (8),II
Klasyfikacja Merck : 12,07800
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as Pt) Min. 39.5 %