Drukuj
Nadchloran baru ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloran(VII) baru
21749.236EA 1140 PLN
21749.236
Nadchloran baru ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Nadchloran baru
Formuła: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Temp. topnienia: 505 °C
Gęstość: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00003440
Numer CAS: 13465-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-710-4
Jednostka: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Klasyfikacja Merck : 12,01016
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in methanol Max. 0.1 %
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 4 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm