Chcesz zalogować się jeszcze raz?
fluorek wapnia ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
11022.09EA 281 PLN InStock
11022.09 11022.18 11022.30
fluorek wapnia ≥99%
fluorek wapnia
Formuła: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 2500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1418 °C
Gęstość: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Jednostka: 0000
Klasyfikacja Merck : 13,01669
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość