Drukuj
fluorek wapnia 97%, wytracony
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Synonim: FluoriteFluorspar
A10176.0BEA 973 PLN
A10176.0B A10176.0I A10176.30
fluorek wapnia 97%, wytracony
fluorek wapnia
Formuła: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C
Temp. topnienia: 1403 °C
Gęstość: 3,18
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 13,01669