fluorek strontu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
10878.22EA
4040
PLN
10878.22
10878.14
10878.06
fluorek strontu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
fluorek strontu
Formuła:
F₂Sr MW: 125,62 g/mol Temp. Wrzenia: 2460 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1473 °C Gęstość: 4,240 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011251 Numer CAS: 7783-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-000-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,09002 |