Drukuj
Jodek magnezu, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Ampuled under argon
44310.22EA 11660 PLN
44310.22 44310.14
Jodek magnezu, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Jodek magnezu
Formuła: MgI₂
MW: 278,11 g/mol
Temp. topnienia: 637 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049485
Numer CAS: 10377-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-825-1
Klasyfikacja Merck : 12,05707