Drukuj
wodorotlenek wapnia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
10304KAEA 42480 PLN
10304KA
wodorotlenek wapnia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.01 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.005 %
As (Arsenic) Max. 0.0001 %
Ba (Barium) Max. 0.005 %
Cu (Copper) 0.001 %
Fe (Iron) Max. 0.005 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 0.001 %
Sr (Strontium) Max. 0.05 %