Drukuj
Azotek glinu (≥32,0% N)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
11546.30EA 1740 PLN
11546.30 11546.A1 11546.06 11546.18
Azotek glinu (≥32,0% N)
Azotek glinu
Formuła: AlN
MW: 40,99 g/mol
Temp. Wrzenia: 2517 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >2200 °C
Gęstość: 3,26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003429
Numer CAS: 24304-00-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-140-8
Klasyfikacja Merck : 12,00366