Drukuj
tlenek glinu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Scientific
Synonim: Alumina C
10627.14EA 1370 PLN
10627.14 10627.36 10627.22
tlenek glinu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980 °C
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,965
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355