Drukuj
tlenek glinu substrate 12.7x12.7x1 mm, polished one side M plane
Synonim: Alumina C
43246.KTEA 1430 PLN
43246.KT
tlenek glinu substrate 12.7x12.7x1 mm, polished one side M plane
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355