Drukuj
Wyszukano: Tlenek glinu, α-faza
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Scientific
Opis: Tlenek glinu, α-faza ≥99.9% (metals basis)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Tlenek glinu, α-faza ≥99.99% (metals basis)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Tlenek glinu, α-faza ≥99.9% (metals basis)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Tlenek glinu, α-faza ≥99.95% (metals basis)
Numer katalogowy: (43833.A1)
Producent: Thermo Scientific
Opis: Forme 3/16" spheres
S.A. 0.82m2/g, median pore diameter 1, 10 and 250 micron, total pore volume 0.54cc/g, packing density 0.74kg/L
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS
Numer katalogowy: (PROOBCR-169)
Producent: LGC Standards PROMOCHEM
Opis: Tlenek glinu, α-faza
j.m.: 1 * 60 g
Numer katalogowy: (SIALBCR169-60G)
Producent: Merck
Opis: Tlenek glinu, α-faza
j.m.: 1 * 60 g
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom