Tlenek glinu, α-faza, low surface area catalyst support trimodal
Dostawca: Thermo Scientific
43833.A1EA
2030
PLN
43833.A1
Tlenek glinu, α-faza, low surface area catalyst support trimodal
Tlenek glinu, α-faza
Forme 3/16" spheres
S.A. 0.82m2/g, median pore diameter 1, 10 and 250 micron, total pore volume 0.54cc/g, packing density 0.74kg/L
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 |