Drukuj
Karborund, TECHNICAL 0,500 mm
Dostawca: VWR Chemicals
22495.292EA 1120 PLN
XXXX36CARB 22495.292
Karborund, TECHNICAL 0,500 mm
Karborund
Formuła: SiC
MW: 40,1 g/mol
Temp. Wrzenia: < 2700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2700 °C
Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 409-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8
Klasyfikacja Merck : 12,08636
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test