Germanium(IV) ethoxide ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
14679.14EA
5270
PLN
14679.14
14679.03
14679.06
Germanium(IV) ethoxide ≥97%
Germanium(IV) ethoxide
Formuła:
C₈H₂₀GeO₄ MW: 252,85 g/mol Temp. Wrzenia: 185,5 °C Temp. topnienia: –72 °C Gęstość: 1,14 Temp. Zapłonu: 49 °C (121 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015121 Numer CAS: 14165-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-007-8 ADR: 3,III |