Drukuj
Końcówki pipet, epT.I.P.S. Biopur® (General Lab Product)
Dostawca: Eppendorf
epT.I.P.S. Biopur®
EPPE0030010.027EA 171 PLN
EPPE0030010.027 EPPE0030010.060 613-6818 EPPE0030010.043
Końcówki pipet, epT.I.P.S. Biopur® (General Lab Product)
Końcówki do pipet
Te sterylne końcówki są wolne od DNA, DNazy, RNazy i pirogenów. Zgodne z najwyższymi standardami do stosowania w środowiskach medycznych i farmaceutycznych, przemyśle spożywczym oraz w zastosowaniach biologii molekularnej i komórkowej.
epT.I.P.S., w połączeniu z odpowiednimi pipetami, są przeznaczone do dozowania cieczy w zakresie objętości 0,1 µL - 10 ml. Aplikacje in vivo (aplikacje w lub na ciele ludzkim) nie są dozwolone. epT.I.P.S. a odpowiednie pipety muszą być używane tylko przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów. Użytkownik musi dokładnie przeczytać instrukcje obsługi pipety i instrukcje użytkowania epT.I.P.S. i musiał się zaznajomić z funkcjonowaniem pipety za pomocą końcówek pipety.
Certyfikaty: Bez oznaczenia CE.
Sposób pakowania: Dostępne jako pojedyncze epT.I.P.S.® (pakowane pojedynczo) lub jako regały epT.I.P.S.® (pudełka zawierające stojaki 96, 48 lub 24 końcówki w zależności od objętości końcówki).