Drukuj
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® reloads (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
epT.I.P.S.
613-6073EA 397 PLN
613-6073 613-6072 613-6071 EPPE0030076.214 613-6070 613-7221 613-7220 613-6076 613-6075 613-6074 EPPE0030076.338 EPPE0030076.273 EPPE0030076.150 EPPE0030076.311 EPPE0030073.649 EPPE0030076.354 EPPE0030076.133 EPPE0030076.176 EPPE0030073.819 EPPE0030076.192 EPPE0030076.290 613-7222 EPPE0030073.770 EPPE0030076.303 EPPE0030076.346 EPPE0030076.125 EPPE0030073.851 EPPE0030073.312 EPPE0030073.894 EPPE0030073.754 EPPE0030073.797 EPPE0030076.206 EPPE0030073.118 EPPE0030076.362 EPPE0030076.141 EPPE0030076.184 EPPE0030073.835 EPPE0030073.878 EPPE0030076.168 EPPE0030076.320 613-7219 EPPE0030076.281 613-6069 613-6068 EPPE0030073.150 EPPE0030073.096
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® reloads (ogólny produkt laboratoryjny)
Końcówki do pipet
Kompaktowy system do uzupełniania epT.I.P.S.® Dostępny jako jedno wypełnione pudełko z końcówkami, zestaw zawierający jedno pudełko i pięć tacek z końcówkami i przeładunki dziesięciu tac z końcówkami. Komponenty nadają się w 100% do recyklingu.
  • Zoptymalizowany system do pipet wielokanałowych
  • Uzupełnienia dostępne w wersji PCR Clean: Nie zawiera ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
epT.I.P.S., w połączeniu z odpowiednimi pipetami, są przeznaczone do dozowania cieczy w zakresie objętości od 0,1 µl do 10 ml.
In vivo aplikacje (aplikacje w lub na ciele ludzkim) nie są dozwolone. epT.I.P.S. a odpowiednie pipety muszą być używane tylko przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów.
Użytkownik musi dokładnie przeczytać instrukcje obsługi pipety i instrukcje użytkowania epT.I.P.S. i musiał się zaznajomić z funkcjonowaniem pipety za pomocą końcówek pipety.