Drukuj
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Synonim: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
A14047.30EA 1240 PLN
A14047.30 A14047.18 A14047.0B
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy ≥97%
wodorosiarczan tetrabutyloamonowy
Formuła: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011637
Numer CAS: 32503-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-068-5