wodorowęglan amonu 98%, pure
: Ammonium bicarbonate
:1066-33-7
:
:NH₄HCO₃
:MFCD00012138
:79.06 g/mol
:13,00497
:1,57 g/cm³ (20 °C)
:213-911-5
:GHS07
:Temperatura otoczenia
- Environmentally Preferable:
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with HCl:≥97.5 %
- Anticaking agent:≤0.55 % (MgCO3)
- Rodzaj opakowaniaIlość