Drukuj
siarczan amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A11682.0IEA 965 PLN
A11682.0I A11682.0B
siarczan amonu ≥98%
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1,769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559