Drukuj
siarczan amonu ≥99.5%, Electran dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
444446REA 0 PLN
444446R 444445Q
siarczan amonu ≥99.5%, Electran dla biologii molekularnej
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.50 %
Appearance White crystalline powder
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
pH (5 %) 5.00 - 6.00
Absorbance (260 nm) (0.1 mol/l) Max. 0.01
Absorbance (280 nm) (0.1 mol/l) 0.01
NO3 (Nitrate) Max. 0.001 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.0005 %
As (Arsenic) Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.001 %
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
Cu (Copper) Max. 0.0005 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
K (Potassium) Max. 0.002 %
Mg (Magnesium) Max. 0.0005 %
Na (Sodium) Max. 0.002 %
Pb (Lead) Max. 0.0001 %
Zn (Zinc) Max. 0.0002 %