Drukuj
dimetylosulfotlenek, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
23488.294EA 331 PLN
23488.294 23488.237
dimetylosulfotlenek, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18,5 °C
Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00010 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0100 %