Drukuj
dimetylosulfotlenek Ph. Eur.
83529.290EA 343 PLN
83529.290
dimetylosulfotlenek Ph. Eur.
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18,5 °C
Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Klasyfikacja Merck : 13,03285
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Acidity Passes test
Relative density 1.100 - 1.104
Refractive index (20°C) 1.478 - 1.480
Freezing point ≥ 18.3 °C
Absorbance Passes test
Unspecified impurities ≤ 0.10 %
Total impurities ≤ 0.15 %
Water ≤ 0.2 %
Residual solvents Passes test
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test