4,4'-Dipyridyl disulphide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:2645-22-9
:
Wzór:C₁₀H₈N₂S₂
Numer MDL:MFCD00006423
:220.32 g/mol
Temperatura wrzenia:348 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:75…79 °C
Temperatura przechowywania:Refrigerator
EINECS:220-158-6
UN:3335
:GHS07
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:White to orange Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:75 to 79 °C
- Titration with HClO4:≥97.5 %
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 162240010Local Article Number: ACRO162240010
- Supplier Article Number: 162240050Local Article Number: ACRO162240050
- Supplier Article Number: 162240250Local Article Number: ACRO162240250