Drukuj
4-Hydroksyindol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L14352.03EA 201 PLN
L14352.03 L14352.14 L14352.06 L14352.ME
4-Hydroksyindol ≥98%
4-Hydroksyindol
Formuła: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (0,01 mmHg)
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005667
Numer CAS: 2380-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-177-2