Drukuj
1-Naftaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALN109-100G-AEA 559 PLN
SIALN109-100G-A SIALN109-500G-A SIALN109-2G-A
1-Naftaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Naftaldehyd
Formuła: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004003
Numer CAS: 66-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-633-4