Drukuj

2,3-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

SIALN400-5GEA 1000 PLN
SIALN400-5G
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 422 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 260…262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004104
Numer CAS: 2169-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-517-7

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR