Drukuj
1,4-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL70430-10GEA 714 PLN
SIAL70430-10G
1,4-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxynaphthalene
Formuła: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Temp. topnienia: 191…193 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003977
Numer CAS: 571-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-336-4