Drukuj
1,8-Dimetylonaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL282537-1GEA 815 PLN
SIAL282537-1G
1,8-Dimetylonaftalen, Sigma-Aldrich®
1,8-Dimetylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 569-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-314-4