Drukuj
Zinc fluoride, Sigma-Aldrich®
SIAL01158-30KG-HEA 7160 PLN
SIAL01158-30KG-H
Zinc fluoride, Sigma-Aldrich®
Zinc fluoride
Formuła: F₂Zn
MW: 103,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 910…930 °C
Gęstość: 4,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011298
Numer CAS: 7783-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-001-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III