Drukuj
tlenek itru (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), grudki
Dostawca: Thermo Scientific
40648.22EA 4800 PLN
40648.22 40648.36
tlenek itru (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), grudki
tlenek itru (III)
Sintered pellets suitable for vacuum deposition
Formuła: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2410 °C
Gęstość: 5,01
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011473
Numer CAS: 1314-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5