Drukuj
Hafnium(IV) fluoride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
45061.06EA 899 PLN
45061.06 45061.14
Hafnium(IV) fluoride ≥99.9% (metals basis)
Hafnium(IV) fluoride
Formuła: F₄Hf
MW: 254,48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016127
Numer CAS: 13709-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-258-0
Jednostka: 3290
ADR: 6.1,II