Drukuj
tlenek tytanu (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL635049-1EAEA 2210 PLN
SIAL635049-1EA
tlenek tytanu (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2900 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 12,09612