Drukuj
Bromek etydu 95%, czysty
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
ACRO170960010EA 288 PLN
ACRO170960010 ACRO170960250 ACRO170960050
Bromek etydu 95%, czysty
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temp. topnienia: 260…262 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,04751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5