Drukuj
Bromek etydu
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
MOLE34277542-25GEA 3040 PLN
MOLE34277542-25G
Bromek etydu
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 261…264 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,04751