Drukuj
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
201272PEA 2600 PLN
201272P
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek, GPR RECTAPUR®
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek
Formuła: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Temp. topnienia: 243…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011757
Numer CAS: 518-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-256-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Dye content (spectrophotometrically) Min. 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. (in methanol) 523 - 528 nm
Spec.Absorptivity (?m;0,0005 %;methanol) 166 - 175
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 5 %