Drukuj
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu) 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO187020050EA 603 PLN
ACRO187020050 ACRO187020025 ACRO187020250
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu) 97%
Eter koronowy / 12-Korona-4 (1,4,7,10-Tetraoksacyklododekan, Jonfory V dla jonów litu)
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005103
Numer CAS: 294-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-036-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))