Idealny do procesów autoklawowania, ponieważ membrana ePTFE o grubości 0,2 mikrona umożliwia wyrównanie ciśnienia i szczelne uszczelnienie, znacznie zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia. Zapobiega wnikaniu płynów lub ciał stałych, a zawartość butelki pozostaje sterylna.
- Nasadki membranowe można autoklawować w temperaturze 121°C (20 minut) lub 134°C (3 minuty)
- Opłacalne, ponieważ nasadki można wielokrotnie używać ponownie
- Wygodne, ponieważ dostępnych jest sześć nakrętek, co pozwala na użycie z szeroką gamą rozmiarów butelek od 10 ml do 3500 ml
- Biokompatybilny: Materiał filtracyjny ePTFE jest zgodny z USP 88 121 °C klasa VI
- Membrana PTFE i wspornik z siatki polipropylenowej są zgrzewane ultradźwiękowo, tworząc trwałą uszczelkę
Mikroporowata struktura membrany z ekspandowanego politetrafluoroetylenu (ePTFE) umożliwia sterylną wymianę gazów w dwóch kierunkach, blokując jednocześnie przepływ wodnych cieczy o wysokim napięciu powierzchniowym, takich jak woda. Nowa, cieńsza membrana ePTFE w połączeniu z większymi otworami wentylacyjnymi zwiększa szybkość wymiany gazowej