Pyrene, Sigma-Aldrich®
: Merck
:129-00-0
:
:C₁₆H₁₀
:MFCD00004136
:202.26 g/mol
:12,08147
:404 °C (1013 hPa)
:148…150 °C
:1.27 g/cm³ (20 °C)
:200…220 °C
:204-927-3
- Pack typePk
- SIAL82648-10G82648-10GGlass bottle for solids10 g1 * 10 g1 010 zł